Learn More
BUCHI Rotavapor R-300
L'évaporateur par rotation R-300 satisfait aux exigences les plus élevées en matière de praticité et de polyvalence.
Marque:  BUCHI 11R300251V021
5773.19 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21622" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: VB.02
Informations supplémentaires : Poids : 23.00000kg
Code produit. 15551230
  • 6440.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-08-2024
Description
  • L’interface centrale régule chaque composant
  • Conception modulaire
  • Polyvalente
Spécification
Spécification
5 000 ml
Néant
Température ambiante 220°C
180 tr/min
Bain chauffant B-305 (eau de 20 à 220°C), taille maximale du flacon : 5 L