Learn More
BUCHI Rotavapor R-300
L'évaporateur par rotation R-300 satisfait aux exigences les plus élevées en matière de praticité et de polyvalence.
Marque:  BUCHI 11R300211V021
Code nomenclature Nacres: VB.02
Informations supplémentaires : Poids : 21.50000kg
Code produit. 15521130
  • 6230.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-09-2024
Description
  • L’interface centrale régule chaque composant
  • Conception modulaire
  • Polyvalente
Spécification
Spécification
5 000 ml
Néant
Température ambiante 220°C
180 tr/min
Bain chauffant B-301 (eau de 20 à 95°C), taille maximale du flacon : 1 L
Promotions
Prestations de service