Learn More
BUCHI Rotavapor R-100 Vertical Condenser Glass Assembly
Vertical Condenser Glass Assembly for Rotavapor R-100, 1500 cm2. For standard distillations, used with recirculating chiller or tap water. Includes a 1 liter receiving flask, required tubing, and a ball joint clamp.
1525.00€
Spécification
Matériau | Borosilicate Glass (3.3) |
---|---|
Type | Vertical Condensor |
À utiliser avec (équipement) | Rotavapor R-100, R-3 |
Comprend | Receiving Flask (1 L), Tubing, and a Ball Joint Clamp |
Volume (métrique) | 1000 mL |
Code produit | Marque | Matériau (revêtement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (revêtement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12628979
|
BUCHI
11057057 |
P+G Safety Coating |
1525.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Includes receiving flask (1 L), tubing, and a ball joint clamp
- Does NOT include an evaporating flask, vacuum seal, vapor duct, or condenser holder
- For use with Rotavapor R-100, R-3
Spécification
Borosilicate Glass (3.3) | |
Rotavapor R-100, R-3 | |
1000 mL |
Vertical Condensor | |
Receiving Flask (1 L), Tubing, and a Ball Joint Clamp |