Learn More
BUCHI Évaporateur rotatif Rotavapor™ R-100
Répondez aux besoins essentiels des applications de laboratoire classiques grâce à cet évaporateur rotatif. Les évaporateurs rotatifs Buchi™ Rotavapor™ R-100 peuvent supporter des vitesses de rotation manuellement réglables comprises entre 20 et 280 tr/min et sont équipés d’un support élévateur pour le levage manuel du flacon d’évaporation.
3150.00€ - 4125.00€
Spécification
Profondeur (métrique) | 502 mm |
---|---|
Hauteur (métrique) | 898 mm |
Tension | 220/240 V |
Largeur (métrique) | 617 mm |
Capacité (métrique) | 3 kg |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15394906
|
BUCHI
11100V101 |
Évaporateur rotatif avec condenseur vertical |
4125.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15334916
|
BUCHI
11100C111 |
Évaporateur rotatif avec condenseur à glace sèche et revêtement protecteur |
3150.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15324916
|
BUCHI
11100C101 |
Évaporateur rotatif avec condenseur à glace sèche |
3505.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Rotavapor efficace pour petits budgets
- La conception fondamentale répond aux besoins essentiels de l’évaporation
- Longévité élevée grâce à un matériau de haute qualité
- Fonctionnement fiable dû à la conception robuste
- Fonctionnement rapide et ergonomique avec mécanisme de levage manuel doux
- Manipulation des flacons et retrait du conduit de vapeur aisés grâce au Combi-Clip multifonctionnel
- Fonctionnement simple intégrant une interface, une pompe à vide et un refroidisseur / recycleur
- Extensible avec une large gamme d’accessoires et divers ensembles en verre
- Possibilité d’utiliser le bain chauffant indépendant pour d’autres applications
- Inclut : Condenseur, flacons d’évaporation et flacons récepteurs de 1 litre et conduit de vapeur sélectionnés
- Tous les accessoires sont inclus pour une utilisation immédiate
Specifications
502 mm | |
220/240 V | |
3 kg | |
20°C à 95°C | |
Évaporation générale en laboratoire | |
30 W, connecté au bain chauffant B-100 | |
0 à 35° (réglable) | |
SJ 29/32 |
898 mm | |
617 mm | |
20 à 280 tr/min | |
Numérique | |
Bain chauffant B-100, câble d’alimentation, ensemble de tubulures de refroidissement et à vide requis, liste des solvants, flacons récepteur et d’évaporation de 1 litre, joint hermétique, conduit de vapeur, condenseur | |
plusmn; 2deg;C | |
CE |