Learn More
BUCHI Évaporateur rotatif Rotavapor™ R-100
Répondez aux besoins essentiels des applications de laboratoire classiques grâce à cet évaporateur rotatif. Les évaporateurs rotatifs Buchi™ Rotavapor™ R-100 peuvent supporter des vitesses de rotation manuellement réglables comprises entre 20 et 280 tr/min et sont équipés d’un support élévateur pour le levage manuel du flacon d’évaporation.
Marque: BUCHI 11100V101
3165.40 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21622" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: VB.02
Informations supplémentaires : Poids : 21.60000kg
Description
- Rotavapor efficace pour petits budgets
- La conception fondamentale répond aux besoins essentiels de l’évaporation
- Longévité élevée grâce à un matériau de haute qualité
- Fonctionnement fiable dû à la conception robuste
- Fonctionnement rapide et ergonomique avec mécanisme de levage manuel doux
- Manipulation des flacons et retrait du conduit de vapeur aisés grâce au Combi-Clip multifonctionnel
- Fonctionnement simple intégrant une interface, une pompe à vide et un refroidisseur / recycleur
- Extensible avec une large gamme d’accessoires et divers ensembles en verre
- Possibilité d’utiliser le bain chauffant indépendant pour d’autres applications
- Inclut : Condenseur, flacons d’évaporation et flacons récepteurs de 1 litre et conduit de vapeur sélectionnés
- Tous les accessoires sont inclus pour une utilisation immédiate
Spécification
502 mm | |
898 mm | |
617 mm | |
20 à 280 tr/min | |
Numérique | |
1500 cm2 | |
Bain chauffant B-100, câble d’alimentation, ensemble de tubulures de refroidissement et à vide requis, liste des solvants, flacons récepteur et d’évaporation de 1 litre, joint hermétique, conduit de vapeur, condenseur | |
Vertical | |
plusmn; 2deg;C | |
CE | |
SJ 29/32 |
Évaporateur rotatif avec condenseur vertical | |
220/240 V | |
3 kg | |
20°C à 95°C | |
Évaporation générale en laboratoire | |
Sans revêtement | |
30 W, connecté au bain chauffant B-100 | |
Vertical | |
0 à 35° (réglable) | |
11100V101 |