Learn More
VACUUBRAND™ Pompe à palettes RZ 6
Les pompes à palettes VACUUBRAND offrent de grandes performances dans un design compact. Très bon vide limite même avec le lest d'air ouvert. Les vidanges sont plus espacées et l'intervalle de maintenance est plus long, grâce à la lubrification par circulation et au grand volume d'huile utile.
3030.00€
Spécification
Vide max. | 0.002 mbar |
---|---|
Débit | 5.7 m3/hr. |
Type de pompe | Rotary Vane Vacuum Pump |
Classification du boîtier | IP40 |
Applications | Degassing, Lyophilization, Fine Vacuum Distillation and Drying Chambers |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17899816
|
VACUUBRAND™
20798130 |
CEE |
3030.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17829836
|
VACUUBRAND™
20798138 |
CEE/CN |
3030.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- débit élevé, même à proximité du vide limite
- grande compatibilité à la vapeur d'eau grâce à un lest d'air efficace ; le vide limite reste très bon même avec lest d'air
- étanche sous vide sans vanne à l'aspiration
- intervalles de vidange plus longs grâce à un grand volume utile d'huile
- maintenance aisée grâce à la construction télescopique
Spécification
0.002 mbar | |
Rotary Vane Vacuum Pump | |
Degassing, Lyophilization, Fine Vacuum Distillation and Drying Chambers | |
230 V |
5.7 m3/hr. | |
IP40 | |
1.1 bar |