Learn More
VACUUBRAND™ Pompe à palettes RZ 6
Les pompes à palettes VACUUBRAND offrent de grandes performances dans un design compact. Très bon vide limite même avec le lest d'air ouvert. Les vidanges sont plus espacées et l'intervalle de maintenance est plus long, grâce à la lubrification par circulation et au grand volume d'huile utile.
Marque: VACUUBRAND™ 20798138
2878.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21962" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- débit élevé, même à proximité du vide limite
- grande compatibilité à la vapeur d'eau grâce à un lest d'air efficace ; le vide limite reste très bon même avec lest d'air
- étanche sous vide sans vanne à l'aspiration
- intervalles de vidange plus longs grâce à un grand volume utile d'huile
- maintenance aisée grâce à la construction télescopique
Spécification
0.002 mbar | |
5.7 m3/hr. | |
IP40 | |
1.1 bar |
CEE/CN | |
Rotary Vane Vacuum Pump | |
Degassing, Lyophilization, Fine Vacuum Distillation and Drying Chambers | |
230 V |