Learn More
Pyrex™ Adaptateur anti-éclaboussures pour évaporateur rotatif Quickfit™
Protège des produits moussants qui peuvent s’infiltrer dans un condenseur. L’adaptateur antiéclaboussures pour évaporateur rotatif Pyrex™ Quickfit™ est doté d’un mécanisme antimontée.
156.00€ - 769.00€
Spécification
Description | Antimontée |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
À utiliser avec (équipement) | Évaporateurs rotatifs |
Quantité | 1 de chaque |
Volume (métrique) | 150 mL |
Code produit | Marque | Rétreint | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Rétreint | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12994065
|
Pyrex™
SH15/24 |
Cône : 24/29, fiche : 29/32 |
156.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12904075
|
Pyrex™
SH15/29 |
Cône : 29/32, fiche : 29/32 |
239.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15577960
|
Pyrex™
SH15/19 |
Cône : 19/26, fiche : 29/32 |
769.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 31-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Pour une utilisation avec évaporateurs rotatifs
- Empêche les liquides de pénétrer dans le condenseur
- Utile pour les liquides qui ont tendance à mousser
- Les têtes antiéclaboussures sont dotées d’une prise 29/32
Spécification
Antimontée | |
Évaporateurs rotatifs | |
150 mL |
Verre borosilicaté | |
1 de chaque |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Pyrex™ Adaptateur anti-éclaboussures pour évaporateur rotatif Quickfit™