Learn More
Pyrex™ Adaptateur anti-éclaboussures pour évaporateur rotatif Quickfit™
Click to view available options
Rétreint:
Cône : 19/26, fiche : 29/32
Cône : 24/29, fiche : 29/32
Cône : 29/32, fiche : 29/32
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Description
- Pour une utilisation avec évaporateurs rotatifs
- Empêche les liquides de pénétrer dans le condenseur
- Utile pour les liquides qui ont tendance à mousser
- Les têtes antiéclaboussures sont dotées d’une prise 29/32
Spécification
Spécification
| Description | Antimontée |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| À utiliser avec (équipement) | Évaporateurs rotatifs |
| Quantité | 1 de chaque |
| Rétreint | Cône : 24/29, fiche : 29/32 |
| Volume (métrique) | 150 mL |