Learn More
IKA™ Joint pour évaporateur rotatif
Pour une utilisation avec les évaporateurs rotatifs RV 10.8001.
Marque:  IKA™ 0003907000
146.30 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11963817
  • 154.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Grande résistance aux substances chimiques
  • Fabriqué avec un composé en PTFE
  • Équipé d’un ressort intégré en acier inoxydable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Joint
Joint pour évaporateurs rotatifs
Couvercle en acier inox
PTFE
Évaporateurs rotatifs RV 10.8001
1/boîte
Nom du produit
IKA™ Joint pour évaporateur rotatif > Pour RV 10.8001