Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rose Bengale, 85 %, pure, certifiée
82.90€ - 150.75€
Identifiants chimiques
CAS 632-69-9
Formule moléculaire C20H4Cl4I4Na2O5
Poids moléculaire (g/mol) 1019.644
Numéro MDL MFCD00005043
Clé InChI DPBQSRZQYAYDGY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Acid Red 94, C.I. 45440
CID PubChem 87244310
Nom IUPAC sodium ; 4,5,6,7-tétrachloro-3’,6-dihydroxy-2’,4’,5’,7’-tétraiodospiro[2-benzofurane-3,9’-xanthène]-1-un
SMILES C1=C2C(=C(C(=C1I)O)I)OC3=C(C(=C(C=C3C24C5=C(C(=C(C(=C5Cl)Cl)Cl)Cl)C(=O)O4)I)O)I.[Na].[Na]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10391541
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
419150250
25 g Flacon en verre
82.90€
25g
10761244
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
419151000
100 g Flacon en verre
150.75€
100g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Rose Bengale, 85 %, pure, certifiée