Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rose Bengale, 85 %, pure, certifiée
Code produit. 10761244 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10761244
Marque: Thermo Scientific Chemicals 419151000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 632-69-9 | C20H4Cl4I4Na2O5 | 1019.644 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 632-69-9
Formule moléculaire C20H4Cl4I4Na2O5
Poids moléculaire (g/mol) 1019.644
Numéro MDL MFCD00005043
Clé InChI DPBQSRZQYAYDGY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Acid Red 94, C.I. 45440
CID PubChem 87244310
Nom IUPAC sodium ; 4,5,6,7-tétrachloro-3’,6-dihydroxy-2’,4’,5’,7’-tétraiodospiro[2-benzofurane-3,9’-xanthène]-1-un
SMILES C1=C2C(=C(C(=C1I)O)I)OC3=C(C(=C(C=C3C24C5=C(C(=C(C(=C5Cl)Cl)Cl)Cl)C(=O)O4)I)O)I.[Na].[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Rose Bengal
Rapport d’absorption 1.21 to 1.95
Teneur en colorant 80% min.
Plage de pourcentage du dosage 85%
Merck Index 15, 8393
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble (36%).
Spectre IR Authentique
Lambda max. 544 to 550nm
Poids de la formule 1017.65
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Marron à rouge
Quantité 100 g
Point d’éclair >92°C
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Rose Bengal