Learn More
ROS Antibody (ROS1/8268R), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-20759JF646
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ROS Monoclonal antibody specifically detects ROS in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
ROS | |
Monoclonal | |
Janelia Fluor 646 | |
proto-oncogene tyrosine-protein kinase ROS, c-ros oncogene 1, receptor tyrosine kinase, c-ros-1, MCF3, ROS | |
Recombinant fragment corresponding to cytoplasmic domain of human ROS protein | |
0.1 mL | |
Protein Kinase | |
6098 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG κ |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
ROS1/8268R | |
50 mM Sodium Borate | |
Rabbit | |
Protein A or G purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
ROS Antibody (ROS1/8268R), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™ > 0.1 mL, Janelia Fluor 646
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu