Learn More
Cytiva Colonne de chromatographie multimodale HiTrap™ Capto™ Adhere Impres
Colonne prête à l’emploi pour le screening et les purifications de protéines à petite échelle à l’aide de la chromatographie échangeuse d’ions (IEX)
Marque:  Cytiva 17371510
453.15 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "24127" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15191546
  • 477.00€ / 5 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Certificat d’analyse
Description
Description
  • Pré-conditionné avec le milieu multimodal à fort échange d’anions BioProcess™ Capto Adhere ImpRes
  • La sélectivité des billes et des ligands haute résolution garantit des rendements élevés
  • Élimination efficace des agrégats, des virus et des principaux contaminants dans les procédés MAb
  • Pour le screening des conditions de sélectivité, de liaison et d’élution
  • Lie les protéines à une force ionique élevée ou faible
  • Élimine les contaminants tels que l’ADN, les protéines des cellules hôtes (HCP), la protéine A  lixiviée, les agrégats et les virus, sont efficacement séparés.
  • Permet une purification efficace à haute résolution du MAb
  • Permet de séparer des variantes chargées par MAb
Évite d’utiliser des agents oxydants, des détergents anioniques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Certificat d’analyse
Anion
40 μm
40 μm
HiTrap
Purification des anticorps monoclonaux
43,51 psi
Colonne de chromatographie
PP
7,7 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Safety and Handling
Afficher plus
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cytiva Colonne de chromatographie multimodale HiTrap™ Capto™ Adhere Impres > Par boîte : 5 x 1 ml