Learn More
Rogo Sampaic™ Lamelles en verre
Conservez et protégez les échantillons sur lames. Les lamelles en verre Sampaic Rogo™ sont fabriquées en verre borosilicaté pour une excellente transparence et pour prévenir la distorsion des couleurs.
22.00€ - 53.90€
Spécification
Type de produit | Lamelle |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
À utiliser avec (application) | Microscopie à lames |
Certifications | ISO 8255 |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11993564
|
Rogo Sampaic™
BPD016 |
18 mm | 18 mm | 1 000/paquet |
52.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11707394
|
Rogo Sampaic™
BPD017 |
20 mm | 20 mm | 200/paquet |
24.00€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11757394
|
Rogo Sampaic™
BPD024 |
24 mm | 50 mm | 100/paquet |
26.91€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11717394
|
Rogo Sampaic™
BPD018 |
22 mm | 22 mm | 200/paquet |
27.35€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11983564
|
Rogo Sampaic™
BPD025 |
24 mm | 60 mm | 100/paquet | N/A | N/A | N/A | |||||
11767394
|
Rogo Sampaic™
BPD025 |
24 mm | 60 mm | 100/paquet |
22.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Lamelle | |
Verre borosilicaté | |
Microscopie à lames | |
ISO 8255 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Rogo Sampaic™ Lamelles en verre