Learn More
Rogo Sampaic™ Lamelles en verre
Code produit. 11717394
Click to view available options
Longueur (métrique):
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
Largeur (métrique):
18 mm
20 mm
22 mm
50 mm
60 mm
Quantité:
1 000/paquet
100/paquet
200/paquet
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
200 pièces
500 pièces
Code produit. 11717394
Marque: Rogo Sampaic™ BPD018
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conservez et protégez les échantillons sur lames. Les lamelles en verre Sampaic Rogo™ sont fabriquées en verre borosilicaté pour une excellente transparence et pour prévenir la distorsion des couleurs.
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Type de produit Lamelle
Forme Carré
Matériau Verre borosilicaté
Longueur (métrique) 22 mm
Largeur (métrique) 22 mm
Dimensions (L x l) 22 x 22 mm
À utiliser avec (application) Microscopie à lames
Certifications ISO 8255
Quantité 200/paquet