Learn More
Brady™ Panneaux d'interdiction en PP rigide
16.25€ - 36.50€
Spécification
Matériau | PP |
---|---|
Description | PP rigide |
À utiliser avec (application) | Utilisé pour tout un éventail d’applications intérieures et extérieures |
Largeur (métrique) | 105 mm |
Forme | Rond |
Code produit | Marque | Texte affiché | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Texte affiché | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11725014
|
Brady™
807006 |
Téléphones portables interdits | N/A | ||||||
11840762
|
Brady™
252052 |
Arrêt et stationnement interdits |
16.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Panneaux d'interdiction• Conforme aux normes en vigueur NF X 08-003-1 et N X 08-003-3 et à la directive européenne 92/58/CEE
• Polyester PE adhésif résiste aux produits chimiques, pluie, UV, rayures, abrasion et température jusqu'à 120°C
• Polypropylène PP rigide: grande souplesse, extrême résistance aux chocs, UV, température jusqu'à 120°C
• Aluminium usage illimité en extérieur, identifiable même dans les pires conditions d'encrassement
• Panneau défense d'utiliser les téléphones cellulaires
Spécification
PP | |
Utilisé pour tout un éventail d’applications intérieures et extérieures | |
Rond |
PP rigide | |
105 mm |