Learn More
Brady™ Panneaux d'interdiction en PP rigide
Marque: Brady™ 252052
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Signalisation normalisée AFNOR• Stationnement et arrêt interdit
Spécification
PIC 226-DIA 200-B7527 | |
1 de chaque | |
200 mm | |
0,158 mm | |
Rond | |
Panneaux magnétiques - Machine en cours d’entretien Ne pas mettre en marche |
PP | |
PP rigide | |
Utilisé pour tout un éventail d’applications intérieures et extérieures | |
105 mm | |
Arrêt et stationnement interdits | |
Rouge |