Learn More
Justrite Rigid-Lock QuickBerm™
Bac de rétention souple et résistant pour stockage de fûts, cuves IBC, et récipients.
Marque:  Justrite JEN28514BL
Code produit. 30048943
  • 1070.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Le tissu enduit de PVC modifié est adapté pour le stockage de matériaux lourds en zones de travail, un accès et sortie occasionnel de véhicules et circulation piétonne
  • Résistant aux produits chimiques et l'exposition prolongée aux UV - très adapté pour un usage en extérieur
  • Le système de support de paroi breveté et intégré Rigid-Lock , conçu en inox à une hauteur de 30 cm et se verrouille à un angle de 90° permettant une rétention sécurisé sans fuites.
Spécification
Spécification
PVC
2642 x 1422 x 305 mm
10.9 kg
Spill Containment Pallet
24 lb.