Learn More
Brady™ Inserts rigides DuraSleeve pour marquage de fils pour étiqueteuse M710
Inserts rigides DuraSleeve pour marquage de fils pour étiqueteuse M710
41.40€ - 58.45€
Spécification
Type d’adhésif | Non-adhesive |
---|---|
Finition | Gloss |
Format | Tape |
Matériau | Vinyl |
Type de produit | Wire and Cable Markers |
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17828024
|
Brady™
311994 |
White | 4.4 x 10 mm |
41.40€
500 pièces |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17888094
|
Brady™
311997 |
White | 4.4 x 12 mm |
48.35€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17847944
|
Brady™
312000 |
White | 4.4 x 16 mm |
50.40€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17858024
|
Brady™
312002 |
White | 4.4 x 23 mm |
52.40€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17857944
|
Brady™
312005 |
White | 4.4 x 30 mm |
58.45€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17858094
|
Brady™
311995 |
Yellow | 4.4 x 10 mm |
41.40€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17887854
|
Brady™
311998 |
Yellow | 4.4 x 12 mm |
48.35€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17868094
|
Brady™
312003 |
Yellow | 4.4 x 23 mm |
52.40€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Brady™ DuraSleeve™ printable inserts create a durable legend
- Rigid construction of the DuraSleeve™ wire marking system provides inserts that can easily be inserted into a clean carrier
- Legend can be changed before or after termination
Spezifikation
Non-adhesive | |
Tape | |
Wire and Cable Markers | |
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling | |
1 Label | |
-40°F to +158°F | |
0.0098 in. | |
0.17 in. |
Gloss | |
Vinyl | |
Non stérile | |
M710, BMP71 | |
500 Labels | |
-40°C à +70°C | |
0.249 mm |