Learn More
Brady™ Inserts rigides DuraSleeve pour marquage de fils pour étiqueteuse M710
Inserts rigides DuraSleeve pour marquage de fils pour étiqueteuse M710
Marque:  Brady™ 311998
Code produit. 17887854
  • 48.35€ / 500 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Brady™ DuraSleeve™ printable inserts create a durable legend
  • Rigid construction of the DuraSleeve™ wire marking system provides inserts that can easily be inserted into a clean carrier
  • Legend can be changed before or after termination
Spécification
Spécification
Non-adhesive
Gloss
Vinyl
Non stérile
M710, BMP71
500 Labels
-40°C à +70°C
0.249 mm
0.17 in.
12 mm
Yellow
Tape
Wire and Cable Markers
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling
1 Label
-40°F to +158°F
0.0098 in.
4.4 x 12 mm
0.47 in.