Learn More
Epredia™ Milieu de montage Richard-Allan Scientific™
Stockez les lames sur une longue période sans modification de la coloration avec le milieu de montage Epredia™ Richard-Allan Scientific™.
Marque: Epredia™ 4111
Code nomenclature Nacres: NA.47
Informations supplémentaires : CAS : 108-88-3 Poids : 0.89000kg Transport : UN number : 1866 Chem class : 3 Pack group : II
Description
Stockez les lames sur une longue période sans modification de la coloration avec le milieu de montage Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™. Ce milieu de montage est miscible avec tous les agents clarifiants, substituts du xylène compris.
- Séchage rapide
- À base de toluène
- Clarification optimale
Spécification
1 pt. | |
2/carton | |
Milieu de montage |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Mention de danger
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: toluene, acrylic resin