Learn More
Epredia™ Milieu de montage
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Volume (impérial):
4 oz
1 pt.
Quantité:
2/carton
6/carton
Conditionnement:
6 pièces
940mL
Description
Stockez les lames sur une longue période sans modification de la coloration avec le milieu de montage Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™. Ce milieu de montage est miscible avec tous les agents clarifiants, substituts du xylène compris.
- Séchage rapide
- À base de toluène
- Clarification optimale
Spécification
Spécification
| Volume (impérial) | 1 pt. |
| Quantité | 2/carton |
| Type de produit | Milieu de montage |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: toluene, acrylic resin