Learn More
Epredia™ Gel de traitement des échantillons HistoGel™
Encapsulez et conservez les échantillons, même ceux qui sont petits, friables et visqueux, tout au long du traitement histologique, grâce au gel de traitement des échantillons HistoGel™.
Marque: Epredia™ HG-4000-012
Description
Encapsulez et conservez les échantillons, même ceux qui sont petits, friables et visqueux, tout au long du traitement histologique, grâce au gel de traitement des échantillons Thermo Scientific™ Richard-Allan HistoGel.
- Pénètre dans l’échantillon sans lui permettre de le laisser s’échapper du gel
- Nettement plus performant que les autres mélanges de gels d’agarose ou de thromboplastine pour une fraction du coût
- Élimine toute décoloration indésirable autour des échantillons sur les lames
- Ne s’échappe pas du bloc de paraffine lors de la découpe. Quasiment imperceptible pendant la coupe
Spécification
Vial | |
Flacon | |
12 boîtes |