Learn More
Epredia™ Gel de traitement des échantillons HistoGel™
Code produit. p-4532376 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
12 boîtes
144/boîte
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
144 pièces
Code produit. 12006679
Marque: Epredia™ HG4000012
Edge
Encapsulez et conservez les échantillons, même ceux qui sont petits, friables et visqueux, tout au long du traitement histologique, grâce au gel de traitement des échantillons HistoGel™.
Encapsulez et conservez les échantillons, même ceux qui sont petits, friables et visqueux, tout au long du traitement histologique, grâce au gel de traitement des échantillons Thermo Scientific™ Richard-Allan HistoGel.
  • Pénètre dans l’échantillon sans lui permettre de le laisser s’échapper du gel
  • Nettement plus performant que les autres mélanges de gels d’agarose ou de thromboplastine pour une fraction du coût
  • Élimine toute décoloration indésirable autour des échantillons sur les lames
  • Ne s’échappe pas du bloc de paraffine lors de la découpe. Quasiment imperceptible pendant la coupe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type d’emballage Vial
Type de produit Flacon
Quantité 12 boîtes