Learn More
Rhodium sur charbon actif, 5 % de Rh, non réduit, sec, Thermo Scientific Chemicals
127.00€ - 2756.00€
Identifiants chimiques
CAS 7440-16-6, 7440-44-0
Formule moléculaire Rh
Poids moléculaire (g/mol) 102.91
Numéro MDL MFCD00011201 MFCD03458392
Clé InChI MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
CID PubChem 23948
ChEBI CHEBI:33359
Nom IUPAC rhodium
SMILES [Rh]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10754733
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
195440010
1 g Flacon en verre
127.00€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10378140
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
195440050
5 g Flacon en verre
636.00€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10511261
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
195440250
25 g Flacon en verre
2756.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-16-6, 7440-44-0
102.91
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
23948
rhodium
Rh
MFCD00011201 MFCD03458392
fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
CHEBI:33359
[Rh]
Spécification
Rhodium on activated carbon
5% Rh
Rh
01,982; 03,326; 04,418; 06,503; 08,433
fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
[Rh]
102.91
CHEBI:33359
5% (Rh)
Poudre
Noir à gris-noir
7440-16-6, 7440-44-0
MFCD00011201 MFCD03458392
15, 8310
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
rhodium
23948
102.91
Typical particle size distribution: D50: 20 Micron, <8 Micron: 17%, <16 Micron: 39%,< 32 Micron: 67%, <64 Micron: 90%, <128 Micron: 99%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Matière solide inflammable.
GHS P Statement:
Keep container tightly closed.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement