Learn More
Rhodium sur charbon actif, 5 % de Rh, non réduit, sec, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Rhodium on activated carbon |
Couleur | Noir à gris-noir |
Note relative au nom | 5% Rh |
Quantité | 5 g |
Fieser | 01,982; 03,326; 04,418; 06,503; 08,433 |
Merck Index | 15, 8310 |
Poids de la formule | 102.91 |
Pourcentage de pureté | 5% (Rh) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Granulométrie | Typical particle size distribution: D50: 20 Micron, <8 Micron: 17%, <16 Micron: 39%,< 32 Micron: 67%, <64 Micron: 90%, <128 Micron: 99% |