Learn More
Thermo Scientific™ Injecteurs d’échantillon Rheodyne™ 7725 et 7725i
Obtenez des injections HPLC précises et une bonne protection contre les chocs de pression avec les injecteurs d’échantillons à mode double Thermo Scientific™ Rheodyne™ 7725 et 7725i.
Marque: Thermo Scientific™ 7725
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
Maintenez un flux HPCL continu entre les positions de chargement et d’injection, et assurez une protection contre les chocs de pression grâce aux injecteurs d’échantillons Thermo Scientific™ Rheodyne™ 7725 et 7725i. La conception MBB (Make Before Break) garantit un flux ininterrompu pendant l’injection d’échantillons. Ces injecteurs en acier inoxydable à mode double peuvent utiliser un remplissage partiel pour une perte d’échantillon nulle, ou un remplissage complet pour une meilleure reproductibilité. Des échantillons de 1 μl à 5 ml peuvent être injectés avec une grande précision. Le modèle 7725i présente un interrupteur de détection de position offrant un signal de démarrage reproductible.
- En acier inox
- Conception MBB (Make Before Break)
- Remplissage partiel pour une perte d’échantillon nulle, ou remplissage complet pour une meilleure reproductibilité
- Capacité d’injection de 1 μl à 5 ml de haute exactitude et précision
- Modèle 7725i doté d’un interrupteur de capteur de position, pour un signal de démarrage reproduisible
(Comprend : boucle d’échantillonnage de 20 µl)
Spécification
Mode double | |
Flux continu | |
Injecteur d’échantillons HPLC à débit continu |
20 μl | |
HPLC | |
Acier inoxydable |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.