Learn More
Thermo Scientific™ Injecteurs d’échantillon Rheodyne™ 7725 et 7725i
Obtenez des injections HPLC précises et une bonne protection contre les chocs de pression avec les injecteurs d’échantillons à mode double Thermo Scientific™ Rheodyne™ 7725 et 7725i.
1764.38€ - 2043.60€
Spécification
Mode | Mode double |
---|---|
Volume (métrique) d’échantillon | 20 μl |
À utiliser avec (équipement) | HPLC |
Type | Injecteur d’échantillons HPLC à débit continu |
Matériau du stator | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10171033
|
Thermo Scientific™
7725 |
Flux continu |
1764.38€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10384423
|
Thermo Scientific™
7725I |
Interrupteur de détection de position à flux continu |
2043.60€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Maintenez un flux HPCL continu entre les positions de chargement et d’injection, et assurez une protection contre les chocs de pression grâce aux injecteurs d’échantillons Thermo Scientific™ Rheodyne™ 7725 et 7725i. La conception MBB (Make Before Break) garantit un flux ininterrompu pendant l’injection d’échantillons. Ces injecteurs en acier inoxydable à mode double peuvent utiliser un remplissage partiel pour une perte d’échantillon nulle, ou un remplissage complet pour une meilleure reproductibilité. Des échantillons de 1 μl à 5 ml peuvent être injectés avec une grande précision. Le modèle 7725i présente un interrupteur de détection de position offrant un signal de démarrage reproductible.
- En acier inox
- Conception MBB (Make Before Break)
- Remplissage partiel pour une perte d’échantillon nulle, ou remplissage complet pour une meilleure reproductibilité
- Capacité d’injection de 1 μl à 5 ml de haute exactitude et précision
- Modèle 7725i doté d’un interrupteur de capteur de position, pour un signal de démarrage reproduisible
(Comprend : boucle d’échantillonnage de 20 µl)
Spécification
Mode double | |
HPLC | |
Acier inoxydable |
20 μl | |
Injecteur d’échantillons HPLC à débit continu |