Learn More
Oxyde de rhénium(VII), 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11388428
Oxyde de rhénium(VII), 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11388428
50 g
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Code produit. 11388428
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 040468.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Comme catalyseur pour les réactions d’oxydation/réduction
As a catalyst for oxidation/reduction reactionsRhenium(VII) oxide acts as a precursor to methylrhenium trioxide, organorhenium oxides which catalyze olefin oxidation, metathesis and other transformations. It is used as a reagent for dehydrations and rearrangements of allylic alcohols, oximes and amides, oxidative cyclizations, alkene metathesis and formation of bisperoxyacetals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-68-7
Formule moléculaire O7Re2
Poids moléculaire (g/mol) 484.407
Numéro MDL MFCD00011199
Clé InChI NBGOSNNAAHDRLK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme rhenium heptoxide, rhenium vii oxide, re2o7, dirhenium heptoxide, dirhenium heptaoxide, rhenium oxide re2o7, trioxo-trioxorheniooxy rhenium, trioxo trioxorheniooxy rhenium, rhenium vii oxide-re, rhenium vii oxide trace metals basisAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 123106
Nom IUPAC trioxo(trioxorhéniooxy)rhénium
SMILES O=[Re](=O)(=O)O[Re](=O)(=O)=O
Spécification
Point d’ébullition 360°C
Nom chimique ou matériau Rhenium(VII) oxide
Point de fusion 297°C
Couleur Vert à jaune
Forme physique Cristalline
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire Re2O7
Numéro UN UN3085
Merck Index 14,8178
Informations sur la solubilité Dissolves in water to form HReO4; Soluble in alkalis and acids; Soluble in water and alcohol.
Poids de la formule 484.4
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 6.103 g/mL
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotT03D026 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/12/2023 Catalog Number040468.09,040468.04,040468.18
Numéro de lot10248939 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2023 Catalog Number040468.09,040468.04,040468.18
Numéro de lotG20S044 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number040468.09,040468.04,040468.18
Numéro de lotX16B003 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number040468.09,040468.04,040468.18
Numéro de lotM19H005 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number040468.09,040468.04,040468.18
Nom du produit
Oxyde de rhénium(VII), 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >