Learn More
Sulfure de rhénium(IV), 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11433790
Sulfure de rhénium(IV), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11433790
2 g
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Code produit. 11433790
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 089482.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
Rhenium(IV) sulfide is used as a diamagnetic semiconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12038-63-0
Formule moléculaire ReS2
Poids moléculaire (g/mol) 250.33
Numéro MDL MFCD00016307
Clé InChI USWJSZNKYVUTIE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme rhenium sulfide, rhenium disulphide, disulfanylidenerhenium, dithioxorhenium, rhenium iv sulfide, bis sulfanylidene rhenium
CID PubChem 82864
Nom IUPAC disulfanylidenerhenium
SMILES S=[Re]=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhenium (IV) sulfide
Forme physique Poudre
Quantité 2 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in 1N sodium hydroxide solution.
Poids de la formule 250.33
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Densité 7.506 g/mL
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotR10H032 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/07/2024 Catalog Number089482.04,089482.09
Numéro de lotZ12E045 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number089482.04,089482.09
Numéro de lotP05E010 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number089482.04,089482.09
Numéro de lotL23N31 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number089482.04,089482.09
Numéro de lotH14R026 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number089482.04,089482.09
Nom du produit
Sulfure de rhénium(IV), 99 %, Thermo Scientific Chemicals >