Learn More
Oxyde de rhénium(VII), 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
As a catalyst for oxidation/reduction reactionsRhenium(VII) oxide acts as a precursor to methylrhenium trioxide, organorhenium oxides which catalyze olefin oxidation, metathesis and other transformations. It is used as a reagent for dehydrations and rearrangements of allylic alcohols, oximes and amides, oxidative cyclizations, alkene metathesis and formation of bisperoxyacetals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 360°C |
Nom chimique ou matériau | Rhenium(VII) oxide |
Point de fusion | 297°C |
Couleur | Vert à jaune |
Forme physique | Cristalline |
Quantité | 2 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Formule linéaire | Re2O7 |
Numéro UN | UN3085 |
Merck Index | 14,8178 |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
T03D026 | Certificat d’analyse | 27/12/2023 | 040468.09,040468.04,040468.18 |
10248939 | Certificat d’analyse | 08/12/2023 | 040468.09,040468.04,040468.18 |
G20S044 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | 040468.09,040468.04,040468.18 |
X16B003 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | 040468.09,040468.04,040468.18 |
M19H005 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | 040468.09,040468.04,040468.18 |