Learn More
Sulfure de rhénium(IV), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Rhenium(IV) sulfide is used as a diamagnetic semiconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Rhenium (IV) sulfide |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 10 g |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. Soluble in 1N sodium hydroxide solution. |
Poids de la formule | 250.33 |
Pourcentage de pureté | 99% |
Odeur | Odorless |
Densité | 7.506 g/mL |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
R10H032 | Certificat d’analyse | 30/07/2024 | 089482.04,089482.09 |
Z12E045 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | 089482.04,089482.09 |
P05E010 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | 089482.04,089482.09 |
L23N31 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | 089482.04,089482.09 |
H14R026 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | 089482.04,089482.09 |