Learn More
Labconco™ ReVo MSC IV Bar
Bar supports intravenous solution bottles and bags. Kit includes IV bar and mounting hardware.
1215.00€ - 1335.00€
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) extérieures | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) extérieures | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17825602
|
Labconco™
R3858600 |
900 x 20 x 20 mm |
1215.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17835602
|
Labconco™
R3858601 |
1200 x 20 x 20 mm |
1235.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17895592
|
Labconco™
R3858602 |
1500 x 20 x 20 mm |
1270.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17815602
|
Labconco™
R3858603 |
1800 x 20 x 20 mm |
1335.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- IV Bar and mounting hardware compatible with various biosafety cabinets, including Purifier Axiom Biosafety Cabinets, Purifier Cell Logic and Cell Logic+ Biosafety Cabinets, Purifier Logic and Logic+ Biosafety Cabinets, Purifier Logic and PuriCare Procedure Stations and ReVo Microbiological Safety Cabinets.
Spécification
IV Bag Holder Kit |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Labconco™ ReVo MSC IV Bar