Learn More
Heathrow Scientific™ Portoirs pour microtubes réversibles 96 puits
GREENER_CHOICE
Retournez le portoir pour stocker des microtubes de taille différente. Les portoirs pour microtubes réversibles 96 puits Fisherbrand™ sont dotés de languettes faciles à saisir pour une manipulation et un stockage en toute sécurité.
Marque:  Heathrow Scientific™ HS2345B
53.38 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17702468
  • 56.70€ / 5 pièces
Expédition estimée: 05-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Languettes à chaque extrémité du rack pour clipser le couvercle
  • Identification alphanumérique pour une localisation et récupération rapides des tubes
  • Le couvercle translucide s’adapte parfaitement et est suffisamment haut pour stocker la plupart des tubes de microcentrifugation à vis
  • Empilables, ils permettent d’économiser de l’espace dans le laboratoire
  • Puits de 0,5 ml séparés par des lignes de grille moulées, ce qui facilite leur visualisation
  • Les anneaux surélevés autour des puits de 1,5 à 2,0 ml facilitent l’extraction des tubes
  • Languettes faciles à saisir pour la manipulation et le stockage des échantillons
Spécification
Afficher plus
Nom du produit
Heathrow Scientific™ Portoirs pour microtubes réversibles 96 puits > Couleur : Naturel