Learn More
Fisherbrand™ Membrane pour osmose inverse avec boîtier
Déminéralise l’eau du robinet et filtre les particules pour les procédures de laboratoire. La membrane d’osmose inverse avec boîtier Fisher Scientific™ est destinée au système d’eau ultrapure Accu500.
356.00€ - 475.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15449669
|
Fisherbrand™
RAR0015HG |
Accu500 15/30 L |
475.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15469669
|
Fisherbrand™
RAR0100HG |
Accu500 10/20L |
356.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pour Accu500.
- Deux tailles : 10 L / 20 L ou 15 L / 30 L
- Élimine les particules, les ions et les matières organiques de l’eau du robinet
Spécification
Membrane d’osmose inverse | |
Boîtier |