Learn More
Fisherbrand™ Membrane pour osmose inverse avec boîtier
Déminéralise l’eau du robinet et filtre les particules pour les procédures de laboratoire. La membrane d’osmose inverse avec boîtier Fisher Scientific™ est destinée au système d’eau ultrapure Accu500.
Marque:  Fisherbrand™ RAR0100HG
Code produit. 15469669
  • 356.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 31-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour Accu500.
  • Deux tailles : 10 L / 20 L ou 15 L / 30 L
  • Élimine les particules, les ions et les matières organiques de l’eau du robinet
Spécification
Spécification
Accu500 10/20L
Membrane d’osmose inverse
Boîtier