Learn More
Labcon Racks réutilisables pour tubes à centrifuger
Éliminez le gaspillage des supports en polystyrène grâce aux racks de stockage de tubes à centrifuger en plastique.Ils sont durables, réutilisables, verrouillables, empilables, utilisables au congélateur et recyclables.Fabriqués à partir de polypropylène recyclé 100 % pré-consommation de haute qualité, issu de notre programme interne de recyclage des déchets.
Marque: Labcon 2750-229-000-9
40.57 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.90720kg
Description
Conçus pour accueillir spécifiquement des tubes Labcon™ ; peuvent toutefois accueillir d’autres marques de tubes à centrifuger.
- Contient (25) tubes à centrifuger coniques de 15 ou 50 ml
- Comprend des puits numérotés
- Les racks se verrouillent ensemble pour former des stations de travail
- Remplace les racks en mousse de polystyrène à usage unique
- En PP
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
- Autoclavables
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
25 | |
Assorties | |
Polypropylène | |
Non stérile | |
Utilisable au congélateur (-80°C) | |
3,18 cm |
Racks | |
Autoclavable | |
25 tubes | |
Oui | |
Tubes à centrifuger de 50 ml | |
21,29 x 18,06 cm |