Learn More
Labcon Racks réutilisables pour tubes à centrifuger
Click to view available options
Couleur:
Assorties
Blanc
Bleu
Jaune
Naturel
Orange
Rouge
Vert
Violet
À utiliser avec (équipement):
Tubes à centrifuger de 15 ml et tubes à bouchon à clipser de 5 ml
Tubes à centrifuger de 50 ml
Conditionnement:
5 pièces
Description
Conçus pour accueillir spécifiquement des tubes Labcon™ ; peuvent toutefois accueillir d’autres marques de tubes à centrifuger.
- Contient (25) tubes à centrifuger coniques de 15 ou 50 ml
- Comprend des puits numérotés
- Les racks se verrouillent ensemble pour former des stations de travail
- Remplace les racks en mousse de polystyrène à usage unique
- En PP
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Comprend | Racks |
| Type de produit | Rack pour tubes à essai |
| Array | 25 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Naturel |
| Capacité | 25 tubes |
| Matériau | Polypropylène |
| Empilables | Oui |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes à centrifuger de 15 ml et tubes à bouchon à clipser de 5 ml |
| Afficher plus |