Learn More
Labcon Racks réutilisables pour tubes à centrifuger
Éliminez le gaspillage des supports en polystyrène grâce aux racks de stockage de tubes à centrifuger en plastique.Ils sont durables, réutilisables, verrouillables, empilables, utilisables au congélateur et recyclables.Fabriqués à partir de polypropylène recyclé 100 % pré-consommation de haute qualité, issu de notre programme interne de recyclage des déchets.
Marque:  Labcon 2750-224-000-9
26.63 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.90720kg
Code produit. 17424362
  • 34.80€ / 5 pièces
Expédition estimée: 05-09-2024
Description
Conçus pour accueillir spécifiquement des tubes Labcon™ ; peuvent toutefois accueillir d’autres marques de tubes à centrifuger.
  • Contient (25) tubes à centrifuger coniques de 15 ou 50 ml
  • Comprend des puits numérotés
  • Les racks se verrouillent ensemble pour former des stations de travail
  • Remplace les racks en mousse de polystyrène à usage unique
  • En PP
  • Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
  • Autoclavables
Spécification
Spécification
Rack pour tubes à essai
25
Rouge
Polypropylène
Non stérile
Utilisable au congélateur (-80°C)
3,18 cm
Racks
Autoclavable
25 tubes
Oui
Tubes à centrifuger de 50 ml
21,29 x 18,06 cm