Learn More
Fisherbrand™ Pipettes volumétriques réutilisables de classe A
Disponibles en modèles standard ou sérialisés.
Marque: Fisherbrand™ 13-650-2D
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Disponibles en modèles standard ou sérialisés.
- Verre borosilicaté
- Précision du volume indiquée sur chaque pipette
- Marquages permanents couleur ambre
- Les pointes trempées traitées Tuf-Temp™– réduisent l’écaillage
Informations sur la commande
Toutes les pipettes sont disponibles sous forme de pipettes personnalisées PersonaPet™.
Spécification
± 0,01 ml | |
ASTM E969-95 | |
Verre borosilicaté | |
Ambré | |
Traitées TUF-Temp™ | |
Noir | |
Pipette volumétrique |
Oui | |
A | |
Oui | |
8 s | |
0,1 oz. | |
3 mL | |
Non |