Learn More
Fisherbrand™ Pipettes volumétriques réutilisables de classe A
Code produit. p-164709 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
Type:
Pipette volumétrique
Pipette volumétrique sérialisée
Temps d’écoulement min.:
8 s
Précision:
± 0,006 ml
± 0,01 ml
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
Code produit. 17801450
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Disponibles en modèles standard ou sérialisés.
Disponibles en modèles standard ou sérialisés.
  • Verre borosilicaté
  • Précision du volume indiquée sur chaque pipette
  • Marquages permanents couleur ambre
  • Les pointes trempées traitées Tuf-Temp™– réduisent l’écaillage
Informations sur la commande
Toutes les pipettes sont disponibles sous forme de pipettes personnalisées PersonaPet™.
Spécification
Précision ± 0,006 ml
Étalonnage Étalonnage individuel
Certifications/Conformité ASTM E542, ASTM E969, certificat de traçabilité, NIST
Classe A
Matériau Verre borosilicaté
Graduée Oui
Couleur de graduation Ambré
Temps d’écoulement min. 8 s
Type de pointe Traitées TUF-Temp™
Volume (impérial) 0,07 oz.
Couleur Orange
Volume (métrique) 2 mL
Type Pipette volumétrique sérialisée
Jetable Non