Learn More
RETSCH Broyeur ultra-centrifuge ZM 200 : Tamis anneau
Tamis en acier inoxydable à utiliser avec le broyeur ultra-centrifuge ZM200
Marque: RETSCH 03.647.0234
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Spécification
Tamis à anneau | |
Acier inoxydable | |
Trous trapézoïdaux |
Broyeur ultra-centrifuge ZM 200 | |
0,25 mm |