Learn More
RETSCH Accessoires pour broyeur ZM 200
Montage enfichable, avec revêtement résistant à l’usure
3755.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Broyeur ultra centrifuge ZM 200 |
---|---|
Comprend | Revêtement résistant à l’usure |
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10237940
|
RETSCH
02.608.0044 |
Rotor à 12 dents |
3755.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10370201
|
RETSCH
02.608.0043 |
Rotor à 6 dents |
3755.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Pour utilisation avec le broyeur mélangeur ZM 200. Choisissez le rotor en fonction des propriétés de l’échantillon, de la finesse finale requise et de l’analyse ultérieure.
- En acier inox, enfichage rapide, avec revêtement résistant à l’usure
- 6Rotor à 12 dents pour les produits grossiers, volumineux et fibreux tels que les granulés alimentaires, le foin et la paille
- Rotor à 12 dents pour les produits moyens à grossiers, tels que le blé, l’avoine, le maïs, les comprimés, les revêtements en poudre et les plastiques
Spécification
Broyeur ultra centrifuge ZM 200 | |
Revêtement résistant à l’usure | |
Acier inoxydable |