Learn More
RETSCH Accessoires pour broyeur ZM 200
Code produit. 10237940 Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Type de produit:
Rotor à 12 dents
Rotor à 6 dents
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10237940
Marque: RETSCH 02.608.0044
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Montage enfichable, avec revêtement résistant à l’usure
Pour utilisation avec le broyeur mélangeur ZM 200. Choisissez le rotor en fonction des propriétés de l’échantillon, de la finesse finale requise et de l’analyse ultérieure.
  • En acier inox, enfichage rapide, avec revêtement résistant à l’usure
  • 6Rotor à 12 dents pour les produits grossiers, volumineux et fibreux tels que les granulés alimentaires, le foin et la paille
  • Rotor à 12 dents pour les produits moyens à grossiers, tels que le blé, l’avoine, le maïs, les comprimés, les revêtements en poudre et les plastiques
Spezifikation
Type de produit Rotor à 12 dents
À utiliser avec (équipement) Broyeur ultra centrifuge ZM 200
Comprend Revêtement résistant à l’usure
Matériau Acier inoxydable
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt