Learn More
Restek™ RTX™-5 Amine Capillary Columns
Tubing surface is chemically altered to eliminate tailing of basic compounds
1243.35€
Spécification
Phase stationnaire | Rtx™-5 Amine |
---|---|
Revêtement | Silice fondue |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12918579
|
Restek™
12369 |
30 m | 0.32 mm | 1.5 μm |
1243.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Crossbond™ 5% diphenyl/95% dimethylpolysiloxane
- Column priming not required
- No derivatization needed
- Deactivation technology enables analysis of neutral compounds, adsorptive compounds with oxygen groups susceptible to hydrogen bonding, and even mildly acidic compounds such as phenols
- Compatible with samples having a water matrix
- Individual test chromatograms, supplied with each column, show ultra-low bleed levels at temperatures up to 315°C/599°F
Spécification
Rtx™-5 Amine | |
Silice fondue |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit