Learn More
Velp Scientifica™ Système de capteur RESPIROMETRIC 6 pour la biodégradabilité du plastique
La solution polyvalente, fiable et compatible avec le Cloud conçue pour assister le test de dégradation anaérobie afin de déterminer le degré de biodégradabilité des matériaux plastiques en milieu aqueux.
2915.00€ - 3155.00€
Spécification
Type | Analyseur de respiration anaérobie |
---|---|
Type d’affichage | Numérique |
Type de batterie | CR 2430 |
Type de connexion | Ermes via Wi-Fi / RESPIROSoft™ via USB |
Matériau | Technopolymère |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17153174
|
Velp Scientifica™
SA102A0166 |
Capteur RESPIROMETRIC (x 6), RESPIROSoft et DataBox sans fil, MultiISTIRRER6 Digital 100/240 V, 50/60 Hz (avec flacons & barres d’agitation), kit pour analyse respirométrique des plastiques (x 6) |
3155.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17183174
|
Velp Scientifica™
SB102A0166 |
Capteur RESPIROMETRIC (x 6), MULTISTIRRER6 Digital 100/240 V, 50/60 Hz (avec flacons & barres d’agitation), kit d’analyse respirométrique des plastiques (x 6) |
2915.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Designed to support aerobic degradation test for the determination of the degree of biodegradability of plastic materials, including those containing formulation additives, in an aqueous medium.
- Multistirrer Digital 6-positions to precisely set stirring speed and enable the lock feature to avoid unintentional modification of the stirring speed.
- Results reading in Pressure values (millibar).
- Pressure range: 500 ÷ 2000 mbar (hPa).
- The bright 4-digit LED display ensures long battery life in respect of other sensors in the market.
- Intuitive 2 button interface to facilitate the analysis set up.
- The RESPIROMETRIC Sensor transmits data directly to the PC enabling real-time monitoring of the analysis curve. Respirometric studies can last days and even months, the unique VELP solution ensures constant monitoring of multiple analysis from an intuitive proprietary software, the RESPIROSoft™.
- he DataBox™ store results for up to 48 RESPIROMETRIC Sensors (8 systems).
- Connect the RESPIROMETRIC Sensor to the exclusive VELP Ermes Cloud Platform to improve your laboratory experience.
The VELP Ermes Cloud Platform connection will unburden you from tedious tasks improving your lab productivity.
Spécification
Analyseur de respiration anaérobie | |
CR 2430 | |
Technopolymère | |
Volume du flacon : 1000 mL | |
25 mois |
Numérique | |
Ermes via Wi-Fi / RESPIROSoft™ via USB | |
500/2 000 mbar (hPa) | |
Test de dégradation anaérobie pour la détermination du degré de biodégradation des matériaux plastiques en milieu aqueux. | |
2,5 kg |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Velp Scientifica™ Système de capteur RESPIROMETRIC 6 pour la biodégradabilité du plastique