Learn More
Velp Scientifica™ RESPIROMETRIC Sensor System 6 for Plastic Biodegradability
The versatile reliable and cloud-enabled solution designed to support aerobic degradation test for the determination of the degree of biodegradability of plastic materials in an aqueous medium.
Marque: Velp Scientifica™ SA102A0166
2472.74 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conçu pour assister le test de dégradation anaérobie pour déterminer le degré de biodégradabilité des matériaux en plastique, notamment ceux contenant des additifs de formulation, dans un milieu aqueux.
- Agitateur Multistirrer Digital 6 positions pour régler avec précision la vitesse d’agitation et activer la fonction de verrouillage afin d’éviter toute modification involontaire de la vitesse d’agitation.
- Relevé des résultats en valeurs de pression (millibar).
- Gamme de pressions : 500 ÷ 2 000 mbar (hPa).
- L’affichage LED lumineux à 4 chiffres garantit une longue durée de vie de la batterie par rapport aux autres capteurs du marché.
- Interface intuitive à 2 boutons pour faciliter la configuration de l’analyse.
- Le capteur RESPIROMETRIC transmet les données directement à l’ordinateur, ce qui permet une surveillance en temps réel de la courbe d’analyse. Les études de respirométrie peuvent durer plusieurs jours voire plusieurs mois, la solution VELP unique garantit une surveillance constante de l’analyse multiple à partir d’un logiciel exclusif intuitif, le RESPIROSoft™.
- Le DataBox™ stocke les résultats pour un nombre maximal de 48 capteurs RESPIROMETRIC (8 systèmes).
- Connectez le capteur RESPIROMETRIC à la plateforme Cloud VELP Ermes exclusive pour améliorer votre expérience de laboratoire.
La connexion à la plateforme Cloud VELP Ermes vous délestera des tâches fastidieuses afin d’améliorer la productivité de votre laboratoire.
Spécification
Analyseur de respiration anaérobie | |
CR 2430 | |
Technopolymère | |
Volume du flacon : 1000 mL | |
Capteur RESPIROMETRIC (x 6), RESPIROSoft et DataBox sans fil, MultiISTIRRER6 Digital 100/240 V, 50/60 Hz (avec flacons & barres d’agitation), kit pour analyse respirométrique des plastiques (x 6) | |
2,5 kg |
Numérique | |
Ermes via Wi-Fi / RESPIROSoft™ via USB | |
500/2 000 mbar (hPa) | |
Test de dégradation anaérobie pour la détermination du degré de biodégradation des matériaux plastiques en milieu aqueux. | |
25 mois |