Learn More
Résorcinol, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
93.90€ - 101.00€
Identifiants chimiques
CAS 108-46-3
Formule moléculaire C6H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 110.112
Numéro MDL 2269
Clé InChI GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol
CID PubChem 5054
ChEBI CHEBI:27810
Nom IUPAC Benzène-1,3-diol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10529390
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
R/0200/48
100 g
101.00€
100g
10040350
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
R/0200/50
250 g
93.90€
250g
Identifiants chimiques
108-46-3
110.112
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
5054
Benzène-1,3-diol
C6H6O2
2269
resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol
CHEBI:27810
C1=CC(=CC(=C1)O)O
Spécification
108-46-3
Beige
281°C
C6H6O2
resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol
C1=CC(=CC(=C1)O)O
110.112
CHEBI:27810
Solide
109°C
4.4
Cuve en verre
2269
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Benzène-1,3-diol
5054
110.11g/mol
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Resorcinol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.