Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour réservoir
Le contrôle du niveau et le trop plein stérile pour réservoirs de stockage sont des accessoires parfaits pour une utilisation sur les systèmes d’osmose inverse.
124.62€ - 2020.05€
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11347171
|
Thermo Scientific™
22.0091 |
Filtre d’aération du réservoir stérile pour réservoirs de stockage, 0,2 μm | Systèmes Smart2Pure, 3 et 6 l/h |
124.62€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15172296
|
Thermo Scientific™
50135142 |
Filtre d’aération stérile pour réservoir de stockage 30-100 litres, 0,2 μm | LabTower RO |
302.51€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15514780
|
Thermo Scientific™
06.5560 |
Filtre d’aération / absorbeur CO2 et débordement stérile pour réservoir de 1100 - 2000 litres | Réservoir, 1 100 à 2 000 L |
2020.05€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les accessoires pour réservoir Thermo Scientific™ avec contrôle du niveau et trop plein stérile sont parfaits pour une utilisation sur les systèmes d’osmose inverse.
Contrôle de niveau pour réservoirs de stockage
- Accessoire requis pour l’utilisation de n’importe quel système d’osmose inverse. Sera adapté au réservoir spécifique lors de la procédure de commande
Trop plein stérile pour réservoirs de stockage
- Accessoire recommandé pour éviter une contamination organique à l’intérieur des réservoirs des systèmes à osmose inverse
Filtre d’aération pour réservoirs de stockage
- Accessoire recommandé pour éviter une contamination organique à l’intérieur des réservoirs des systèmes à osmose inverse
Filtre d’aération avec absorbeur de CO2 pour réservoirs de stockage
- Accessoire recommandé pour éviter une contamination organique et en CO2 à l’intérieur des réservoirs des systèmes à osmose inverse
Ce produit n’est pas disponible dans toutes les régions